4-Hydroxybenzylacetone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Raspberry ketone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
A14064.14 A14064.22 A14064.30
A14064.14EA 51.6 EUR
A14064.14 A14064.22 A14064.30
4-Hydroxybenzylacetone ≥98%
4-Hydroxybenzylacetone
Purity: 98% CAS No.: 5471-51-2 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Melting Point: 80-84° Beilstein Reference: 776080
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Kookpunt: 292 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 80…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002394
CAS nummer: 5471-51-2
EINECS: 226-806-4