4-Hydroxybenzylacetone
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Raspberry ketone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
SB01721.1
SB01721.50
MAYBSB01721.1EA
0
EUR
MAYBSB01721.1
MAYBSB01721.50
4-Hydroxybenzylacetone
4-Hydroxybenzylacetone
Formule:
C₁₀H₁₂O₂ Kookpunt: 292 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 83…84 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002394 CAS nummer: 5471-51-2 EINECS: 226-806-4 |