4-Isopropylbenzoic acid 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
412800050 412800250
ACRO412800050EA 44.3 EUR
ACRO412800050 ACRO412800250
4-Isopropylbenzoic acid 98+%
4-Isopropylbenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Kookpunt: 272 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 116…120 °C
Dichtheid: 1,162 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002564
CAS nummer: 536-66-3
EINECS: 208-642-5
Merck Index: 12,02684
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
HPLC ≥98.0 %