3-Methylanthranil acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-3-methylbenzoic acid
B24230.03 B24230.06
B24230.03EA 18.8 EUR
B24230.03 B24230.06
3-Methylanthranil acid 98%
3-Methylanthranil acid
Purity: 98% CAS No.: 4389-45-1 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 Melting Point: 174-177° Beilstein Reference: 2359694
Formule: C₈H₉NO₂
Kookpunt: 315 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 174…177 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007745
CAS nummer: 4389-45-1
EINECS: 224-505-2