5-Methylanthranil acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Amino-5-methylbenzoic acid, 6-Amino-m-toluic acid
L01513.06
L01513.14
L01513.06EA
104
EUR
L01513.06
L01513.14
5-Methylanthranil acid 97%
5-Methylanthranil acid
Purity: 97%
CAS No.: 2941-78-8
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: ca 175° dec.
Beilstein Reference: 1101527
Formule:
C₈H₉NO₂ Kookpunt: 317 °C (1013 hPa) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007909 CAS nummer: 2941-78-8 EINECS: 220-932-3 |