6-Methylanthranil acid
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-6-methylbenzoic acid
SB00723.1 SB00723.10 SB00723.50
MAYBSB00723.1EA 0 EUR
MAYBSB00723.1 MAYBSB00723.10 MAYBSB00723.50
6-Methylanthranil acid
6-Methylanthranil acid
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Kookpunt: 315
Smeltpunt: 125…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007809
CAS nummer: 4389-50-8