3-Amino-o-toluic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Amino-2-methylbenzoic acid
B24947.06 B24947.14
B24947.06EA 30.6 EUR
B24947.06 B24947.14
3-Amino-o-toluic acid 98%
3-Amino-o-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 52130-17-3 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 Melting Point: 185-188° Beilstein Reference: 2803090
Formule: C₈H₉NO₂
Kookpunt: 347 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 185…188 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075026
CAS nummer: 52130-17-3