4-Amino-m-toluic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Amino-3-methylbenzoic acid
B24579.06 B24579.14
B24579.06EA 77.6 EUR
B24579.06 B24579.14
4-Amino-m-toluic acid 98%
4-Amino-m-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 2486-70-6 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 Melting Point: 169-171° Beilstein Reference: 2802615
Formule: C₈H₉NO₂
Kookpunt: 340 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 169…171 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007736
CAS nummer: 2486-70-6
EINECS: 219-629-9