3-Nitro-o-toluic acid
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Methyl-3-nitrobenzoic acid
SB00707.1 SB00707.10 SB00707.50
MAYBSB00707.1EA 0 EUR
MAYBSB00707.1 MAYBSB00707.10 MAYBSB00707.50
3-Nitro-o-toluic acid
3-Nitro-o-toluic acid
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Smeltpunt: 181…184 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007160
CAS nummer: 1975-50-4
EINECS: 217-826-4