5-Nitro-o-toluic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L11862.06 L11862.14 AB172032.0025
L11862.06EA 90.2 EUR
L11862.06 L11862.14 ABCRAB172032.0025
5-Nitro-o-toluic acid ≥98%
5-Nitro-o-toluic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1975-52-6 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 176-181° Beilstein Reference: 2451300
Formule: C₈H₇NO₄
Smeltpunt: 176…181 °C
Dichtheid: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007371
CAS nummer: 1975-52-6
EINECS: 217-829-0