6-Nitro-o-toluic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L06563.06 L06563.14
L06563.06EA 72.3 EUR
L06563.06 L06563.14
6-Nitro-o-toluic acid ≥98%
6-Nitro-o-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 13506-76-8 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 153-156° Beilstein Reference: 2050804
Formule: C₈H₇NO₄
Kookpunt: 353 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 153…156 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007267
CAS nummer: 13506-76-8
EINECS: 236-833-3