3-Methyl-2-nitrobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B25682.14 B25682.22
B25682.14EA 24.4 EUR
B25682.14 B25682.22
3-Methyl-2-nitrobenzoic acid ≥98%
3-Methyl-2-nitrobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 5437-38-7 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 219-223° MDL No.: MFCD00007180
Formule: C₈H₇NO₄
Kookpunt: 340 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 219…223 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007180
CAS nummer: 5437-38-7
EINECS: 226-610-9