3-Methyl-4-nitrobenzoic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15523.22 A15523.36
A15523.22EA 59.1 EUR
A15523.22 A15523.36
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid ≥99%
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 3113-71-1 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 215-220° Beilstein Reference: 1959154
Formule: C₈H₇NO₄
Kookpunt: 356 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 215…220 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007168
CAS nummer: 3113-71-1
EINECS: 221-479-4