6-Nitro-m-toluic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L06594.06 L06594.14
L06594.06EA 49.4 EUR
L06594.06 L06594.14
6-Nitro-m-toluic acid ≥98%
6-Nitro-m-toluic acid
Purity: 98+% CAS No.: 3113-72-2 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 133-137° Beilstein Reference: 1959031
Formule: C₈H₇NO₄
Kookpunt: 364 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 133…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007368
CAS nummer: 3113-72-2
EINECS: 221-481-5