6-Hydroxy-m-toluic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
163860100
163860500
ACRO163860100EA
55.2
EUR
ACRO163860100
ACRO163860500
6-Hydroxy-m-toluic acid 98%
6-Hydroxy-m-toluic acid
Formule:
C₈H₈O₃ Kookpunt: 313 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 151…155 °C Dichtheid: 1,31 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002461 CAS nummer: 89-56-5 EINECS: 201-918-6 Merck Index: 12,02650 |
Specification Test Results
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 151 to 155 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |