1-Chloro-2-phenylethane ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
L04891.09
L04891.22
L04891.36
L04891.09EA
23.3
EUR
L04891.09
L04891.22
L04891.36
1-Chloro-2-phenylethane ≥99%
1-Chloro-2-phenylethane
Purity: 99%
CAS No.: 622-24-2
Molecular Formula: C6H5(CH2)2Cl
Formula Weight: 140.61
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5300
Melting Point: -60°
Boiling Point: 82-84°/16mm
Beilstein Reference: 385969
MDL No.: MFCD00000977
Formule:
ClCH₂CH₂C₆H₅ Kookpunt: 82…84 °C (16 mmHg) Smeltpunt: –60 °C Dichtheid: 1,070 Vlampunt: 66 °C (150 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000977 CAS nummer: 622-24-2 EINECS: 210-725-6 |