(3-Chloropropyl)benzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B20445.06 B20445.14 B20445.22
B20445.06EA 28.6 EUR
B20445.06 B20445.14 B20445.22
(3-Chloropropyl)benzene ≥98%
(3-Chloropropyl)benzene
Purity: 98% CAS No.: 104-52-9 Molecular Formula: C9H11Cl Formula Weight: 154.64 Flash Point: 87°(189°F) Refractive Index: 1.5220 Boiling Point: 218-220° MDL No.: MFCD00001001
Formule: ClH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
Kookpunt: 218…220 °C
Smeltpunt: –27 °C
Dichtheid: 1,05
Vlampunt: 87 °C (189 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001001
CAS nummer: 104-52-9
EINECS: 203-210-2