3,4-Dichlorotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1,2-Dichloro-4-methylbenzene
A10763.0B
A10763.30
A10763.0BEA
114
EUR
A10763.0B
A10763.30
3,4-Dichlorotoluene ≥98%
3,4-Dichlorotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 95-75-0
Molecular Formula: C7H6Cl2
Formula Weight: 161.03
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5470
Melting Point: ca -15°
Boiling Point: 200-202°
Beilstein Reference: 1931687
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000556
Formule:
C₇H₆Cl₂ Kookpunt: 200…202 °C Smeltpunt: ∼–15 °C Dichtheid: 1,251 Vlampunt: 85 °C (185 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000556 CAS nummer: 95-75-0 EINECS: 202-447-9 UN: 3082 ADR: 9,III |