2,6-Dichlorotoluene 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,3-Dichloro-2-methylbenzene
113791000 113795000 113790025
ACRO113791000EA 59.6 EUR
ACRO113791000 ACRO113795000 ACRO113790025
2,6-Dichlorotoluene 99+%
2,6-Dichlorotoluene
Formule: C₇H₆Cl₂
Kookpunt: 196…203 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 2 °C
Dichtheid: 1,25 g/cm³
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000576
CAS nummer: 118-69-4
EINECS: 204-269-7
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %