2,6-Dichlorotoluene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1,3-Dichloro-2-methylbenzene
B24463.14
B24463.22
B24463.36
B24463.14EA
25.8
EUR
B24463.14
B24463.22
B24463.36
2,6-Dichlorotoluene ≥99%
2,6-Dichlorotoluene
Purity: 99%
CAS No.: 118-69-4
Molecular Formula: C7H6Cl2
Formula Weight: 161.03
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5510
Melting Point: 2°
Boiling Point: 196-203°
Beilstein Reference: 1907194
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000576
Formule:
C₇H₆Cl₂ Kookpunt: 196…203 °C Smeltpunt: 2 °C Dichtheid: 1,254 Vlampunt: 82 °C (179 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000576 CAS nummer: 118-69-4 EINECS: 204-269-7 UN: 3082 ADR: 9,III |