2,4-Dichlorotoluene 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
163280010 163282500
ACRO163280010EA 131 EUR
ACRO163280010 ACRO163282500
2,4-Dichlorotoluene 99%
2,4-Dichlorotoluene
Formule: C₇H₆Cl₂
Kookpunt: 200 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –14 °C
Dichtheid: 1,24 g/cm³
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000583
CAS nummer: 95-73-8
EINECS: 202-445-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %