α,3,4-Trichlorotoluene 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,2-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-3,4-dichlorobenzene, 3,4-Dichlorobenzyl chloride
279050250 279051000 279055000
ACRO279050250EA 30.8 EUR
ACRO279050250 ACRO279051000 ACRO279055000
α,3,4-Trichlorotoluene 98+%
α,3,4-Trichlorotoluene
Formule: C₇H₅Cl₃
Kookpunt: 122…124 °C (14 mmHg)
Smeltpunt: –3 °C
Dichtheid: 1,41 g/cm³
Vlampunt: 155 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000906
CAS nummer: 102-47-6
EINECS: 203-033-0
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5756 to 1.5776 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %