α,2-Dichlorotoluene 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
186530010
186532500
ACRO186530010EA
64.3
EUR
ACRO186530010
ACRO186532500
α,2-Dichlorotoluene 98+%
α,2-Dichlorotoluene
Formule:
C₇H₆Cl₂ Kookpunt: 213 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –13 °C Dichtheid: 1,27 g/cm³ Vlampunt: 82 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000893 CAS nummer: 611-19-8 EINECS: 210-258-8 UN: 2235 ADR: 6.1,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Residue after ignition | ≤0.1 % |