2-Chloortolueen ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
o-Chlorotoluene
B23596.0B
B23596.22
B23596.30
B23596.0BEA
64
EUR
B23596.0B
B23596.22
B23596.30
2-Chloortolueen ≥98%
2-Chloortolueen
Purity: 99%
CAS No.: 95-49-8
Molecular Formula: C7H7Cl
Formula Weight: 126.59
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.5250
Melting Point: -36°
Boiling Point: 157-159°
Beilstein Reference: 1904175
Merck Reference: 14,2171
UN No.: 2238
MDL No.: MFCD00000562
Formule:
C₇H₇Cl Kookpunt: 157…159 °C Smeltpunt: –36 °C Dichtheid: 1,082 Vlampunt: 47 °C (116 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000562 CAS nummer: 95-49-8 EINECS: 202-424-3 UN: 2238 ADR: 3,III Merck Index: 14,2171 |