3-Chloortolueen 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
160451000 160452500 160455000
ACRO160451000EA 41.9 EUR
ACRO160451000 ACRO160452500 ACRO160455000
3-Chloortolueen 97%
3-Chloortolueen
Formule: C₇H₇Cl
Kookpunt: 160…162 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –48 °C
Dichtheid: 1,07 g/cm³
Vlampunt: 50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000595
CAS nummer: 108-41-8
EINECS: 203-580-5
UN: 2238
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02190
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %