3-Chloortolueen ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A16991.0E
A16991.22
A16991.36
A16991.0EEA
478
EUR
A16991.0E
A16991.22
A16991.36
3-Chloortolueen ≥98%
3-Chloortolueen
Purity: 98%
CAS No.: 108-41-8
Molecular Formula: C7H7Cl
Formula Weight: 126.59
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.5220
Melting Point: -48°
Boiling Point: 160-162°
Beilstein Reference: 1903632
Merck Reference: 14,2171
UN No.: 2238
MDL No.: MFCD00000595
Formule:
C₇H₇Cl Kookpunt: 160…162 °C Smeltpunt: –48 °C Dichtheid: 1,072 Vlampunt: 50 °C (122 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000595 CAS nummer: 108-41-8 EINECS: 203-580-5 UN: 2238 ADR: 3,III Merck Index: 14,2171 |