α,4-Dichlorotoluene 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
150240050 150242500 150240010
ACRO150240050EA 30.4 EUR
ACRO150240050 ACRO150242500 ACRO150240010
α,4-Dichlorotoluene 99+%
α,4-Dichlorotoluene
Formule: C₇H₆Cl₂
Kookpunt: 221 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 27…28 °C
Dichtheid: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000914
CAS nummer: 104-83-6
EINECS: 203-242-7
UN: 3427
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥28 °C
GC ≤0.5 % p-Chlorobenzal chloride