α,4-Dichlorotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, 4-Chlorobenzyl chloride
A14696.0B A14696.0I A14696.14 A14696.30
A14696.0BEA 140 EUR
A14696.0B A14696.0I A14696.14 A14696.30
α,4-Dichlorotoluene ≥98%
α,4-Dichlorotoluene
Purity: 98+% CAS No.: 104-83-6 Molecular Formula: C7H6Cl2 Formula Weight: 161.03 Flash Point: 107°(225°F) Refractive Index: 1.5575 Odour: Pungent Melting Point: 26-30° Boiling Point: 220-221° Beilstein Reference: 471558 UN No.: 3427 MDL No.: MFCD00000914
Formule: C₇H₆Cl₂
MW: 161.03 g/mol
Kookpunt: 220…221 °C
Smeltpunt: 26…30 °C
Dichtheid: 1.275
Vlampunt: 107 °C (225 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000914
CAS nummer: 104-83-6
EINECS: 203-242-7
UN: 3427
ADR: 6.1 III