4-Chloortolueen 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
150210010 150210250 150211000
ACRO150210010EA 362 EUR
ACRO150210010 ACRO150210250 ACRO150211000
4-Chloortolueen 98%
4-Chloortolueen
Formule: C₇H₇Cl
Kookpunt: 162 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 6…8 °C
Dichtheid: 1,07 g/cm³
Vlampunt: 51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000631
CAS nummer: 106-43-4
EINECS: 203-397-0
UN: 2238
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02190
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.01 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA