4-Chloortolueen ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Chloro-4-methylbenzene
L04672.22
L04672.36
L04672.0B
L04672.22EA
29.4
EUR
L04672.22
L04672.36
L04672.0B
4-Chloortolueen ≥98%
4-Chloortolueen
Purity: 98%
CAS No.: 106-43-4
Molecular Formula: C7H7Cl
Formula Weight: 126.59
Flash Point: 51°(124°F)
Refractive Index: 1.5200
Odour: Aromatic
Melting Point: 7-9°
Boiling Point: 161-163°
Beilstein Reference: 1903635
Merck Reference: 14,2171
UN No.: 2238
MDL No.: MFCD00000631
Formule:
C₇H₇Cl Kookpunt: 161…163 °C Smeltpunt: 7…9 °C Dichtheid: 1,069 Vlampunt: 51 °C (124 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000631 CAS nummer: 106-43-4 EINECS: 203-397-0 UN: 2238 ADR: 3,III Merck Index: 14,2171 |