α-Chloro-2-fluorotoulene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-Fluorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2-fluorobenzene, α-Chloro-o-fluorotoulene
A11566.14
A11566.22
A11566.14EA
48.2
EUR
A11566.14
A11566.22
α-Chloro-2-fluorotoulene ≥98%
α-Chloro-2-fluorotoulene
Purity: 98+%
CAS No.: 345-35-7
Molecular Formula: C7H6ClF
Formula Weight: 144.58
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.5154
Odour: Pungent
Boiling Point: 175°
Beilstein Reference: 471699
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000892
Formule:
C₇H₆ClF MW: 144.58 g/mol Kookpunt: 175 °C Dichtheid: 1.216 Vlampunt: 57 °C (134 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000892 CAS nummer: 345-35-7 EINECS: 206-460-0 UN: 2920 ADR: 8 II |