α-Chloro-2-fluorotoulene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Fluorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2-fluorobenzene, α-Chloro-o-fluorotoulene
SB00679.250 SB00679.1
MAYBSB00679.250EA 0 EUR
MAYBSB00679.250 MAYBSB00679.1
α-Chloro-2-fluorotoulene
α-Chloro-2-fluorotoulene
Formule: C₇H₆ClF
MW: 144.58 g/mol
Kookpunt: 86
Dichtheid: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000892
CAS nummer: 345-35-7
EINECS: 206-460-0
UN: 2920
ADR: 8 II