α-Chloro-3-fluorotoulene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Chloromethyl)-3-fluorobenzene, α-Chloro-m-fluorotoulene, 3-Fluorobenzyl chloride
SB01021.1 SB01021.10 SB01021.50
MAYBSB01021.1EA 0 EUR
MAYBSB01021.1 MAYBSB01021.10 MAYBSB01021.50
α-Chloro-3-fluorotoulene
α-Chloro-3-fluorotoulene
Formule: C₇H₆ClF
MW: 144.58 g/mol
Kookpunt: 67
Dichtheid: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000904
CAS nummer: 456-42-8
EINECS: 207-264-8
UN: 2920
ADR: 8 II