α,2-Dichloro-6-fluorotoluene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
SB00677.1 SB00677.10 SB00677.50
MAYBSB00677.1EA 0 EUR
MAYBSB00677.1 MAYBSB00677.10 MAYBSB00677.50
α,2-Dichloro-6-fluorotoluene
α,2-Dichloro-6-fluorotoluene
Formule: C₇H₅Cl₂F
Kookpunt: 208 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 7 °C
Dichtheid: 1,4 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00000896
CAS nummer: 55117-15-2
EINECS: 259-487-5
UN: 3265
ADR: 8,II