2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chlorobenzotrifluoride
A10753.0E A10753.22 A10753.36
A10753.0EEA 241 EUR
A10753.0E A10753.22 A10753.36
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥99%
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Purity: 99% CAS No.: 88-16-4 Molecular Formula: C7H4ClF3 Formula Weight: 180.56 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4560 Melting Point: -6° Boiling Point: 151-153° Beilstein Reference: 510993 UN No.: 2234 MDL No.: MFCD00000561
Formule: C₇H₄ClF₃
MW: 180.56 g/mol
Kookpunt: 151…153 °C
Smeltpunt: –6 °C
Dichtheid: 1.369
Vlampunt: 58 °C (136 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000561
CAS nummer: 88-16-4
EINECS: 201-805-1
UN: 2234
ADR: 3 III