2-Chloro-6-fluorotoluene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB00544.1 SB00544.10 SB00544.50
MAYBSB00544.1EA 0 EUR
MAYBSB00544.1 MAYBSB00544.10 MAYBSB00544.50
2-Chloro-6-fluorotoluene
2-Chloro-6-fluorotoluene
Formule: C₇H₆ClF
MW: 144.58 g/mol
Kookpunt: 154
Smeltpunt: –27 °C
Dichtheid: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000570
CAS nummer: 443-83-4
EINECS: 207-141-9
UN: 1993
ADR: 3 III