2-Chloro-4-fluorotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Chloro-4-fluoro-1-methylbenzene
B20278.14
B20278.22
B20278.36
B20278.14EA
29.4
EUR
B20278.14
B20278.22
B20278.36
2-Chloro-4-fluorotoluene ≥98%
2-Chloro-4-fluorotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 452-73-3
Molecular Formula: C7H6ClF
Formula Weight: 144.58
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4990
Odour: Aromatic
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 1931690
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000572
Formule:
C₇H₆ClF MW: 144.58 g/mol Kookpunt: 154…156 °C Dichtheid: 1.198 Vlampunt: 50 °C (122 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000572 CAS nummer: 452-73-3 EINECS: 207-209-8 UN: 1993 ADR: 3 III |