4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chlorobenzotrifluoride
A15154.0E A15154.22 A15154.36
A15154.0EEA 250 EUR
A15154.0E A15154.22 A15154.36
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Purity: 98+% CAS No.: 98-56-6 Molecular Formula: C7H4ClF3 Formula Weight: 180.56 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.4460 Melting Point: -36° Boiling Point: 136-138° Beilstein Reference: 510203 Merck Reference: 14,2126 UN No.: 2234 MDL No.: MFCD00000627
Formule: C₇H₄ClF₃
MW: 180.56 g/mol
Kookpunt: 136…138 °C
Smeltpunt: –36 °C
Dichtheid: 1.346
Vlampunt: 47 °C (116 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000627
CAS nummer: 98-56-6
EINECS: 202-681-1
UN: 2234
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02145