4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotoluene, 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
A11488.0E
A11488.22
A11488.36
A11488.0EEA
461
EUR
A11488.0E
A11488.22
A11488.36
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride ≥98%
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Purity: 98%
CAS No.: 121-17-5
Molecular Formula: C7H3ClF3NO2
Formula Weight: 225.55
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4900
Melting Point: -3°
Boiling Point: 221-223°
Beilstein Reference: 523986
UN No.: 2307
MDL No.: MFCD00007084
Formule:
C₇H₃ClF₃NO₂ Kookpunt: 221…223 °C Smeltpunt: –3 °C Dichtheid: 1,535 Vlampunt: 101 °C (213 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007084 CAS nummer: 121-17-5 EINECS: 204-451-6 UN: 2307 ADR: 6.1,II |