2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene, 1-Chloro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
L06623.14
L06623.22
L06623.14EA
28.5
EUR
L06623.14
L06623.22
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride ≥98%
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Purity: 98%
CAS No.: 777-37-7
Molecular Formula: C7H3ClF3NO2
Formula Weight: 225.55
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5080
Melting Point: ca 22°
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 2216169
MDL No.: MFCD00007296
Formule:
C₇H₃ClF₃NO₂ Kookpunt: 232 °C Smeltpunt: ∼22 °C Dichtheid: 1,547 Vlampunt: 98 °C (208 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007296 CAS nummer: 777-37-7 EINECS: 212-287-1 |