2,6-Dichloro-3-nitrotoluene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B20520.09
B20520.18
B20520.09EA
29.9
EUR
B20520.09
B20520.18
2,6-Dichloro-3-nitrotoluene ≥99%
2,6-Dichloro-3-nitrotoluene
Purity: 99%
CAS No.: 29682-46-0
Molecular Formula: C7H5Cl2NO2
Formula Weight: 206.03
Melting Point: 53-55°
Beilstein Reference: 2259855
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00024185
Formule:
C₇H₅Cl₂NO₂ Smeltpunt: 53…55 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00024185 CAS nummer: 29682-46-0 EINECS: 249-776-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |