α-Chloro-4-nitrotoluene 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
161090100 161091000 161092500
ACRO161090100EA 20.9 EUR
ACRO161090100 ACRO161091000 ACRO161092500
α-Chloro-4-nitrotoluene 99%
α-Chloro-4-nitrotoluene
Formule: C₇H₆ClNO₂
Kookpunt: 112 °C (,6 mmHg)
Smeltpunt: 71…74 °C
Dichtheid: 1,5647 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007374
CAS nummer: 100-14-1
EINECS: 202-822-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 74 °C
GC ≥98.5 %