2-Chloro-4-nitrotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B23542.14 B23542.22
B23542.14EA 32 EUR
B23542.14 B23542.22
2-Chloro-4-nitrotoluene ≥98%
2-Chloro-4-nitrotoluene
Purity: 98% CAS No.: 121-86-8 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: 62-66° Boiling Point: 260° UN No.: 3457 MDL No.: MFCD00007210
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Kookpunt: 260 °C
Smeltpunt: 62…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007210
CAS nummer: 121-86-8
EINECS: 204-501-7
UN: 3457
ADR: 6.1 III