4-Chloro-3-nitrotoluene 97+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Chloro-4-methyl-2-nitrobenzene
A11383.22 A11383.36
A11383.22EA 77.4 EUR
A11383.22 A11383.36
4-Chloro-3-nitrotoluene 97+%
4-Chloro-3-nitrotoluene
Purity: 97+% CAS No.: 89-60-1 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Flash Point: 129°(264°F) Refractive Index: 1.5580 Melting Point: ca 7° Boiling Point: 260-262° Beilstein Reference: 511055 UN No.: 2433 MDL No.: MFCD00007085
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Kookpunt: 260…262 °C
Smeltpunt: ∼7 °C
Dichtheid: 1.295
Vlampunt: 129 °C (264 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007085
CAS nummer: 89-60-1
EINECS: 201-922-8
UN: 2433
ADR: 6.1 III