4-Chloro-2-nitrotoluene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B23382.22 B23382.36
B23382.22EA 36.8 EUR
B23382.22 B23382.36
4-Chloro-2-nitrotoluene ≥99%
4-Chloro-2-nitrotoluene
Purity: 99% CAS No.: 89-59-8 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Flash Point: 120°(248°F) Melting Point: 34-38° Boiling Point: 242° UN No.: 3457 MDL No.: MFCD00007215
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Kookpunt: 242 °C
Smeltpunt: 34…38 °C
Dichtheid: 1.2559 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 120 °C (248 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007215
CAS nummer: 89-59-8
EINECS: 201-921-2
UN: 3457
ADR: 6.1 III