3-Anisoyl chloride ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B23571.09
B23571.18
B23571.30
B23571.09EA
42.3
EUR
B23571.09
B23571.18
B23571.30
3-Anisoyl chloride ≥99%
3-Anisoyl chloride
Purity: 99%
CAS No.: 1711-05-3
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5586
Boiling Point: 123-125°/15mm
Beilstein Reference: 386659
UN No.: 1729
MDL No.: MFCD00000673
Formule:
C₈H₇ClO₂ Kookpunt: 123…125 °C (15 mmHg) Dichtheid: 1,214 Vlampunt: 92 °C (197 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000673 CAS nummer: 1711-05-3 EINECS: 216-975-2 UN: 1729 ADR: 8,II |