3-Chloro-2-methylanisole ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B22203.06
B22203.14
B22203.22
B22203.06EA
51.9
EUR
B22203.06
B22203.14
B22203.22
3-Chloro-2-methylanisole ≥97%
3-Chloro-2-methylanisole
Purity: 97%
CAS No.: 3260-88-6
Molecular Formula: C8H9ClO
Formula Weight: 156.61
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5395
Melting Point: -3°
Boiling Point: 212-215°
Beilstein Reference: 1862220
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00070772
Formule:
C₈H₉ClO Kookpunt: 212…215 °C Smeltpunt: –3 °C Dichtheid: 1,160 Vlampunt: 92 °C (197 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00070772 CAS nummer: 3260-88-6 EINECS: 221-862-6 ADR: 3,III |