2,4-Difluorotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A11667.06
A11667.14
A11667.06EA
18.7
EUR
A11667.06
A11667.14
2,4-Difluorotoluene ≥98%
2,4-Difluorotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 452-76-6
Molecular Formula: C7H6F2
Formula Weight: 128.12
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4490
Odour: Aromatic
Boiling Point: 114-115°
Beilstein Reference: 1931681
UN No.: 2388
MDL No.: MFCD00000332
Formule:
C₇H₆F₂ Kookpunt: 114…115 °C Dichtheid: 1,121 Vlampunt: 15 °C (59 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000332 CAS nummer: 452-76-6 EINECS: 207-211-9 UN: 2388 ADR: 3,II |