α,α,α,3-Tetrafluorotoluene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A15055.14
A15055.22
A15055.14EA
42.8
EUR
A15055.14
A15055.22
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene ≥99%
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene
Purity: 99%
CAS No.: 401-80-9
Molecular Formula: C7H4F4
Formula Weight: 164.10
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.4010
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 2045664
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000382
Formule:
C₇H₄F₄ Kookpunt: 101…102 °C Dichtheid: 1,303 Vlampunt: 7 °C (44 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000382 CAS nummer: 401-80-9 EINECS: 206-933-1 UN: 1993 ADR: 3,II |