α,α,α,4-Tetrafluorotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A13377.06
A13377.14
A13377.06EA
49.2
EUR
A13377.06
A13377.14
α,α,α,4-Tetrafluorotoluene ≥98%
α,α,α,4-Tetrafluorotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 402-44-8
Molecular Formula: C7H4F4
Formula Weight: 164.10
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4010
Melting Point: -42°
Boiling Point: 103-105°
Beilstein Reference: 1909390
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000399
Formule:
C₇H₄F₄ Kookpunt: 103…105 °C Smeltpunt: –42 °C Dichtheid: 1,295 Vlampunt: 10 °C (50 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000399 CAS nummer: 402-44-8 EINECS: 206-944-1 UN: 1993 ADR: 3,II |